GF15127961
Antimony
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.05mm, permanent polyester support, 95+%
Sinônimo(s):
Antimony, SB000190
About This Item
Ensaio
95%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 151-279-61
resistência
41.7 μΩ-cm
tamanho × espessura
25 x 25 mm × 0.05 mm
p.e.
1635 °C (lit.)
pf
630 °C (lit.)
densidade
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
chave InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)