GF14526446
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
foil, 75 x 200mm, 1.0mm thickness
Sinônimo(s):
W 180400
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 145-264-46
tamanho × espessura
70 mm × 200 mm × 1.0 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF14526446-1EA | 4061825427423 |