GF14269811
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
rod, 100mm x 6mm diameter, as drawn
Sinônimo(s):
NI107920
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 142-698-11
C × diâmetro
100 mm × 6 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF14269811-10EA | 4061829941864 |
GF14269811-1EA | 4061825427249 |
GF14269811-2EA | 4061829961770 |
GF14269811-5EA | 4061831012026 |