GF14145689
Copper
mesh, 600x600mm, nominal aperture 0.38mm, wire diameter 0.25mm, 40x40 wires/inch, open area 37%, plain weave mesh
Sinônimo(s):
Copper, CU008710
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
mesh
fabricante/nome comercial
Goodfellow 141-456-89
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
tamanho × abertura nominal × diâmetro
600 x 600 mm × 0.38 mm × 0.25 mm
p.e.
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)