GF14102806
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe81Cr16Mo3
powder, 45micron max. particle size, atomized, 200g
Sinônimo(s):
FK256010
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 141-028-06
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF14102806-1EA | 4061825427119 |