GF13723714
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
50m insulated wire, 0.075mm conductor diameter, 0.018mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Sinônimo(s):
FE245810
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
descrição
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Formulário
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 137-237-14
Comprimento
50 m
diâmetro do condutor
0.075 mm
espessura de isolamento
0.018 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF13723714-1EA | 4061825426938 |