Key Documents
GF13625412
Gold/Germanium
wire, Au 99.5%/Ge 0.5%, 1.0 mm diameter, length 0.05 m
Sinônimo(s):
AE035160
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.5%
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 136-254-12
Comprimento
0.05 m
diâmetro
1.0 mm