GF13235666
Zirconium
foil, 4mm disks, thickness 0.5mm, annealed, 99.2%
Sinônimo(s):
Zirconium, ZR000310
About This Item
Ensaio
99.20%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 132-356-66
resistividade
40 μΩ-cm, 20°C
diâmetro × espessura
4 mm × 0.5 mm
p.e.
4377 °C (lit.)
pf
1852 °C (lit.)
densidade
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
chave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)