GF13147949
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 300 x 300mm, 0.3mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FA140300
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulário
foil (annealed)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 131-479-49
tamanho × espessura
300 mm × 300 mm × 0.3 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF13147949-2EA | 4061829961589 |
GF13147949-1EA | 4061825423982 |
GF13147949-5EA | 4061831011906 |