GF13025652
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 1.1 mm, size 100 × 100 mm, tolerance 0.2
Sinônimo(s):
ME303010
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 130-256-52
tamanho
100 × 100 mm
espessura
1.1 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF13025652-10EA | 4061825021324 |
GF13025652-5EA | 4061825021362 |
GF13025652-1EA | 4061825021331 |
GF13025652-20EA | 4061825021348 |
GF13025652-2EA | 4061825021355 |