Key Documents
GF12842737
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 50 x 50mm, 0.20mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FE040280
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
forma
foil (annealed)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 128-427-37
tamanho × espessura
50 mm × 50 mm × 0.20 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)