Documentos Principais
GF12674213
Zirconium
lump, 4 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.2%
Sinônimo(s):
ZR006150
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Zr
Número CAS:
Peso molecular:
91.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141751
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.2%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 126-742-13
resistividade
40 μΩ-cm, 20°C
peso
50 g
tamanho máximo do grumo
4 mm
p.e.
4377 °C (lit.)
pf
1852 °C (lit.)
densidade
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
chave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)