Documentos Principais
GF12594821
Stainless steel - AISI 316l
wire, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, 0.5 mm diameter, size 1000 mm, condition straight wire
Sinônimo(s):
FF215314
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 125-948-21
tamanho
1000 mm
diâmetro
0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)