GF12230154
Holmium
rod, 50mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Sinônimo(s):
Holmium, HO007910
About This Item
Ensaio
99%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 122-301-54
C × diâmetro
50 mm × 6.35 mm
densidade
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ho]
InChI
1S/Ho
chave InChI
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)