GF11817907
Nickel
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, high purity 99.99+%
Sinônimo(s):
NI006035
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.99%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 118-179-07
resistividade
6.97 μΩ-cm, 20°C
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
p.e.
2732 °C (lit.)
pf
1453 °C (lit.)
densidade
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
chave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract,Skin
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF11817907-1EA | 4061821115720 |