GF11691468
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 150 x 150mm, 0.05mm thickness, as rolled - condition c, precipitation hardenable, light tight (lt)
Sinônimo(s):
FE280290
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
descrição
condition c (precipitation hardenable)
light tight (lt)
Formulário
foil (as rolled
quarter hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 116-914-68
tamanho × espessura
150 mm × 150 mm × 0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF11691468-1EA | 4061825423098 |
GF11691468-10EA | 4061829941345 |
GF11691468-2EA | 4061829961343 |
GF11691468-5EA | 4061831011807 |