Key Documents
GF11500636
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
0.2m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Sinônimo(s):
PT045150
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 115-006-36
C × diâmetro
0.2 m × 1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)