GF11265162
Copper
mesh coil, 1m, nominal aperture 0.14mm, thickness 0.25mm, wire diameter 0.115mm, 100x100 wires/inch, open area 30.3%, plain weave mesh
Sinônimo(s):
Copper, CU008725
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
mesh
fabricante/nome comercial
Goodfellow 112-651-62
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
C × abertura nominal
1 m × 0.14 mm
espessura × diâmetro
0.25 mm × 0.115 mm
p.e.
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)