GF11161066
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
microfoil, 25mm disks, 1μm thinness, permanent mylar 3.5μm support
Sinônimo(s):
NI094850
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
tamanho do disco
25 mm
descrição
3.5μm permanent mylar support
forma
disc (microfoil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 111-610-66
espessura
1 μm , 3.5μm permanent mylar support
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)