Key Documents
GF11124863
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.5 mm, length 0.5 m, temper annealed
Sinônimo(s):
FA140350
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 111-248-63
Comprimento
0.5 m
espessura
0.5 mm