Documentos Principais
GF10948417
Nickel aluminide
powder, max. particle size 150 micron, weight 50 g, 45 μm mean particle size
Sinônimo(s):
NI706011
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 109-484-17
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
tamanho médio de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)