Key Documents
GF10946314
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.05 mm, length 0.5 m, coil width 120 mm
Sinônimo(s):
TI010251
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 109-463-14
Comprimento
0.5 m
largura da espiral
120 mm
espessura
0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)