GF10811764
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 25 x 25mm, 0.005mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinônimo(s):
CU070225
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
descrição
light tight (lt)
Formulário
foil (as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 108-117-64
tamanho × espessura
25 mm × 25 mm × 0.005 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF10811764-5EA | 4061831001051 |
GF10811764-10EA | 4061829941192 |
GF10811764-1EA | 4061825422657 |
GF10811764-2EA | 4061829961251 |