Key Documents
GF10742420
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
foil, 25 x 75mm, 0.25mm thickness
Sinônimo(s):
W 180250
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 107-424-20
tamanho × espessura
25 mm × 75 mm × 0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)