Documentos Principais
GF10537433
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.013 mm diameter, length 50 m, temper annealed
Sinônimo(s):
W 055140
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 105-374-33
Comprimento
50 m
diâmetro
0.013 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)