Documentos Principais
GF10316562
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 150 x 150mm, 0.1mm thickness, hard
Sinônimo(s):
FE200270
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulário
foil (temper hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 103-165-62
tamanho × espessura
150 mm × 150 mm × 0.1 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)