Key Documents
GF10205873
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.25 mm, length 2 m, coil width 50 mm
Sinônimo(s):
FE020277
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 102-058-73
Comprimento
2 m
largura da espiral
50 mm
espessura
0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)