Documentos Principais
GF10003239
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 50 x 50mm, 0.5mm thickness, annealed, polished on both sides
Sinônimo(s):
FF210351
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulário
annealed (polished on both sides)
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 100-032-39
tamanho × espessura
50 mm × 50 mm × 0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)