Documentos Principais
GF09552708
Titanium/Molybdenum
wire, Ti 85%/Mo 15%, 1.0 mm diameter, length 2 m, temper as drawn
Sinônimo(s):
TI085150
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 095-527-08
Comprimento
2 m
diâmetro
1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)