GF09534359
Indium
foil, 150x150mm, thickness 0.20mm, as rolled, 99.999%
Sinônimo(s):
Indium, IN000260
About This Item
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.999%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 095-343-59
resistividade
8.37 μΩ-cm
pf
156.6 °C (lit.)
densidade
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[In]
InChI
1S/In
chave InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)