GF08733955
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
rod, 200mm x 9mm diameter, as drawn
Sinônimo(s):
NI107925
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 087-339-55
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)