Key Documents
GF07853845
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 100 x 100mm, 2.0mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
FE080750
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
forma
foil (temper - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 078-538-45
tamanho × espessura
100 mm × 100 mm × 2.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)