Documentos Principais
GF07757376
Brass alloy, Cu63Zn37
500mm rod, 2.0mm diameter, as drawn
Sinônimo(s):
CU027910
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 077-573-76
C × diâmetro
500 mm × 2.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)