GF07678491
Thulium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.005mm, as rolled, 99%
Sinônimo(s):
Thulium, TM000208
About This Item
Ensaio
99%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 076-784-91
resistividade
90 μΩ-cm, 20°C
C × L × espessura
25 mm × 25 mm × 0.005 mm
p.e.
1950 °C (lit.)
pf
1545 °C (lit.)
densidade
9.332 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Tm]
InChI
1S/Tm
chave InChI
FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)