GF07632637
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 94.5%/Al 3%/V 2.5%, thickness 0.25 mm, size 50 × 50 mm, temper annealed
Sinônimo(s):
TI040400
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 076-326-37
tamanho
50 × 50 mm
espessura
0.25 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)