Key Documents
GF07336807
Havar® - high-strength non-magnetic alloy, Co42.5Cr20Ni13FeWMoMn
foil, 50 x 50mm, 0.2mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
CO010400
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
forma
foil (temper - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 073-368-07
tamanho × espessura
50 mm × 50 mm × 0.2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc. AMETEK, or its subsidiaries or affiliates.
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)