Documentos Principais
GF07068045
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 50 x 50mm, 0.2mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
CU070380
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Formulário
foil (annealed)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 070-680-45
tamanho × espessura
50 mm × 50 mm × 0.2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)