GF06984142
Platinum/Rhodium
tube, Pt 90%/Rh10%, outside diameter 1.6 mm, length 50 mm, wall thickness 0.3 mm
Sinônimo(s):
PT017180
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 069-841-42
Comprimento
50 mm
D.E.
1.6 mm
espessura da parede
0.3 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)