Key Documents
GF06936598
Nickel/Iron
rod, Ni52%/Fe 48%, 2 mm diameter, length 100 mm, temper annealed
Sinônimo(s):
NI197910
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 069-365-98
Comprimento
100 mm
diâmetro
2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)