Documentos Principais
GF06908047
Aluminum/Silicon
rod, Al 88%/Si 12%, 10 mm diameter, length 200 mm, condition extruded
Sinônimo(s):
AL137910
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 069-080-47
Comprimento
200 mm
diâmetro
10 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)