GF06306656
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.05 mm diameter, length 25 m, temper annealed
Sinônimo(s):
W 055200
About This Item
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 063-066-56
Comprimento
25 m
diâmetro
0.05 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)