GF06203483
Polyoxymethylene - Homopolymer
(acetal - homopolymer POMH), sheet, thickness 10 mm, size 300 × 300 mm
Sinônimo(s):
OX313080
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 062-034-83
tamanho
300 × 300 mm
espessura
10 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF06203483-2EA | 4061825082936 |
GF06203483-1EA | 4061825082929 |