GF05952933
Copper/Beryllium
rod, Cu 98%/Be 2%, 25 mm diameter, length 200 mm, temper hard
Sinônimo(s):
CU077955
About This Item
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 059-529-33
Comprimento
200 mm
diâmetro
25 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)