Documentos Principais
GF05401123
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni 10%, 0.5 mm diameter, length 10 m, temper hard
Sinônimo(s):
FA145116
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 054-011-23
Comprimento
10 m
diâmetro
0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)