GF05066951
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
foil, 100 x 100mm, 0.02mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinônimo(s):
CU040225
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
descrição
light tight (lt)
Formulário
foil (as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 050-669-51
tamanho × espessura
100 mm × 100 mm × 0.02 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF05066951-10EA | 4061829918798 |
GF05066951-1EA | 4061825419244 |
GF05066951-20EA | 4061829980139 |
GF05066951-2EA | 4061829949402 |
GF05066951-5EA | 4061831000511 |