GF04839767
Gold
tube, 100mm, outside diameter 1.60mm, inside diameter 0.6mm, wall thickness 0.5mm, as drawn, 99.95%
Sinônimo(s):
Gold, AU007180
About This Item
Ensaio
99.95%
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 048-397-67
resistividade
2.05 μΩ-cm, 0°C
C × espessura da parede
100 mm × 0.5 mm
D.E. × D.I.
1.60 mm × 0.6 mm
p.e.
2808 °C (lit.)
pf
1063 °C (lit.)
densidade
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)