Key Documents
GF04369068
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 10mm disks, 0.25mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Sinônimo(s):
FE290350
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
descrição
precipitation hardenable
forma
annealed
foil (disks)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 043-690-68
tamanho × espessura
10 mm × 0.25 mm