GF03883945
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 50 x 50mm, 0.25mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
CO153025
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 038-839-45
C × L × espessura
50 mm × 50 mm × 0.25 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF03883945-10EA | 4061829939700 |
GF03883945-2EA | 4061829959876 |
GF03883945-1EA | 4061825418650 |
GF03883945-5EA | 4061831010893 |