Key Documents
GF03645075
Titanium
lump, 6 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.99+%
Sinônimo(s):
TI006102
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ti
Número CAS:
Peso molecular:
47.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141746
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.99%
forma
lumps
temperatura de autoignição
860 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 036-450-75
resistividade
42.0 μΩ-cm, 20°C
peso
50 g
tamanho máximo do grumo
6 mm
pb
3287 °C (lit.)
pf
1660 °C (lit.)
densidade
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
chave InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N