Documentos Principais
GF03057005
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.1 mm, length 0.2 m, coil width 12 mm
Sinônimo(s):
TI010301
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 030-570-05
Comprimento
0.2 m
largura da espiral
12 mm
espessura
0.1 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)